Tisk…
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR7090-1G OR7090-250MG OR7090-5G
APOSOR7090-1GEA 3940 CZK
APOSOR7090-1G APOSOR7090-250MG APOSOR7090-5G
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
4,4'-Bipyridine dihydrochloride
Vzorec: C₁₀H₈N₂·2ClH
Bod tání: 302…306 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012824
CAS číslo: 27926-72-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III