Tisk…
4-(2-Aminoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole dihydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethylamine dihydrobromide
OR7060-1G OR7060-250MG
APOSOR7060-1GEA 9920 CZK
APOSOR7060-1G APOSOR7060-250MG
4-(2-Aminoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole dihydrobromide
4-(2-Aminoethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole dihydrobromide
Vzorec: C₇H₁₃N₃·2BrH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445535
CAS číslo: 1257658-83-5