Tisk…
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Benzylazetane-2-carboxylic acid
OR7040-1G OR7040-250MG
APOSOR7040-1GEA 12240 CZK
APOSOR7040-1G APOSOR7040-250MG
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
1-Benzylazetidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038976
CAS číslo: 18085-40-0