Tisk…
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR7026-1G OR7026-250MG
APOSOR7026-1GEA 8960 CZK
APOSOR7026-1G APOSOR7026-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid 98%
4-(1H-Pyrazol-1-ylsulphonyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₉H₉BN₂O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027235
CAS číslo: 957061-02-8