Tisk…
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70216-1G OR70216-5G OR70216-250MG
APOSOR70216-1GEA 705 CZK
APOSOR70216-1G APOSOR70216-5G APOSOR70216-250MG
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid 95%
2-Amino-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅ClINO₂
Bod tání: 246…247 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780627
CAS číslo: 64724-23-8