Tisk…
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Oxobicyclo[3.1.0]hexane
OR70212-1G OR70212-250MG
APOSOR70212-1GEA 8070 CZK
APOSOR70212-1G APOSOR70212-250MG
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one 97%
Bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Vzorec: C₆H₈O
MW: 96,127 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20040018
CAS číslo: 4160-49-0