Tisk…
Isopropyl laurate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Propan-2-yl dodecanoate, Isopropyl dodecanoate
OR70188-100G OR70188-25G OR70188-5G
APOSOR70188-100GEA 953 CZK
APOSOR70188-100G APOSOR70188-25G APOSOR70188-5G
Isopropyl laurate 98%
Isopropyl laurate
Vzorec: C₁₅H₃₀O₂
Hustota: 0,885 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00451146
CAS číslo: 10233-13-3