Tisk…
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70185-5G
APOSOR70185-5GEA 2780 CZK
APOSOR70185-5G
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Methyl 3-cyano-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₆N₂O₄
MW: 206,155 g/mol
Bod tání: 139…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00458621
CAS číslo: 99066-80-5