Tisk…
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Phenoxyphenyl)ethanol
OR70177-1G OR70177-5G
APOSOR70177-1GEA 23150 CZK
APOSOR70177-1G APOSOR70177-5G
4-Phenoxyphenethyl alcohol
4-Phenoxyphenethyl alcohol
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214.26 g/mol
Bod varu: 142 °C (0.1 mm Hg)
Bod tání: 14…15 °C
Hustota: 1.1378 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06201083
CAS číslo: 52446-51-2