Tisk…
4-Hydroxybenzoylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Cyanoacetyl)phenol, 3-(4-Hydroxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
OR7015-250MG OR7015-1G
APOSOR7015-250MGEA 7940 CZK
APOSOR7015-250MG APOSOR7015-1G
4-Hydroxybenzoylacetonitrile
4-Hydroxybenzoylacetonitrile
Vzorec: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Bod tání: 189…192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07786224
CAS číslo: 70591-87-6