Tisk…
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 2,3-dihydro-4H-1,4-oxazine-4-carboxylate, 4-(tert-Butoxycarbonyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-oxazine
OR70142-1G OR70142-5G
APOSOR70142-1GEA 3580 CZK
APOSOR70142-1G APOSOR70142-5G
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
3,4-Dihydro-2H-1,4-oxazine, N-BOC protected
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Bod varu: 46…47 °C (0,225 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16039461
CAS číslo: 1221347-27-8