Tisk…
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (1S,2S)-(+)-2-Hydroxycyclohexan-1-amine, (1S,2S)-2-Aminocyclohexanol, (1S,2S)-(+)-1-Amino-2-hydroxycyclohexane
OR70141-100G OR70141-25G OR70141-5G
APOSOR70141-100GEA 9660 CZK
APOSOR70141-100G APOSOR70141-25G APOSOR70141-5G
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
(1S,2S)-(+)-2-Aminocyclohexan-1-ol
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115.174 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061326
CAS číslo: 74111-21-0