Tisk…
4-Isopropylbenzene-1,3-diol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,3-Dihydroxy-4-(prop-2-yl)benzene, 4-Isopropylresorcinol
OR70132-25G
APOSOR70132-25GEA 5100 CZK
APOSOR70132-25G
4-Isopropylbenzene-1,3-diol
4-Isopropylbenzene-1,3-diol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663778
CAS číslo: 23504-03-2
UN: 1759
ADR: 8,III