6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR70112-1G
OR70112-250MG
OR70112-5G
APOSOR70112-1GEA
1820
CZK
APOSOR70112-1G
APOSOR70112-250MG
APOSOR70112-5G
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
6-Bromo-4-chloro-1H-benzimidazole
Vzorec:
C₇H₄BrClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22378839 CAS číslo: 1360932-45-1 |