Tisk…
2,4'-Dimethylbiphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70106-1G OR70106-5G OR70106-10G
APOSOR70106-1GEA 744 CZK
APOSOR70106-1G APOSOR70106-5G APOSOR70106-10G
2,4'-Dimethylbiphenyl
2,4'-Dimethylbiphenyl
Vzorec: C₁₄H₁₄
Bod varu: 273…276 °C
Hustota: 0,9924 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15042185
CAS číslo: 611-61-0