Tisk…
2,3'-Dimethylbiphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70105-1G OR70105-250MG
APOSOR70105-1GEA 7250 CZK
APOSOR70105-1G APOSOR70105-250MG
2,3'-Dimethylbiphenyl
2,3'-Dimethylbiphenyl
Vzorec: C₁₄H₁₄
Bod varu: 273…274 °C
Hustota: 0,9984 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22628915
CAS číslo: 611-43-8