Tisk…
3,4'-Dimethylbiphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70103-1G OR70103-5G
APOSOR70103-1GEA 1580 CZK
APOSOR70103-1G APOSOR70103-5G
3,4'-Dimethylbiphenyl
3,4'-Dimethylbiphenyl
Vzorec: C₁₄H₁₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00602700
CAS číslo: 7383-90-6