Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5,6,7,8-Tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
OR70087-1G OR70087-5G
APOSOR70087-1GEA 12040 CZK
APOSOR70087-1G APOSOR70087-5G
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95+%
5,6,7,8-Tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Vzorec: C₅H₈N₄
MW: 124,144 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115284
CAS číslo: 345311-09-3