Tisk…
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70080-1G OR70080-25G OR70080-5G
APOSOR70080-1GEA 705 CZK
APOSOR70080-1G APOSOR70080-25G APOSOR70080-5G
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrClO₂
Bod tání: 143…146 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672931
CAS číslo: 56961-26-3