2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 1,2,3-oxathiazolidine-3-carboxylate 2,2-dioxide
OR70067-1G
OR70067-5G
OR70067-10G
APOSOR70067-1GEA
622
CZK
APOSOR70067-1G
APOSOR70067-5G
APOSOR70067-10G
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
2,2-Dioxido-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Vzorec:
C₇H₁₃NO₅S MW: 223,247 g/mol Bod tání: 123…128 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20527196 CAS číslo: 459817-82-4 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |