Tisk…
2-Bromo-3-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70063-1G OR70063-5G OR70063-25G
APOSOR70063-1GEA 2820 CZK
APOSOR70063-1G APOSOR70063-5G APOSOR70063-25G
2-Bromo-3-iodophenol
2-Bromo-3-iodophenol
Vzorec: C₆H₄BrIO
Bod tání: 69…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08166322
CAS číslo: 863870-88-6