Tisk…
5-Chloro-2-iodoanisole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-2-iodophenyl methyl ether, 4-Chloro-1-iodo-2-methoxybenzene
OR70062-1G OR70062-250MG
APOSOR70062-1GEA 1410 CZK
APOSOR70062-1G APOSOR70062-250MG
5-Chloro-2-iodoanisole 97%
5-Chloro-2-iodoanisole
Vzorec: C₇H₆ClIO
MW: 268,479 g/mol
Bod varu: 135 °C (10 mm Hg)
Bod tání: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09753735
CAS číslo: 755027-21-5