Tisk…
3-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Bromo-5-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-methoxybenzene, 3-Bromo-5-(bromomethyl)phenyl methyl ether
OR70061-1G OR70061-5G
APOSOR70061-1GEA 1660 CZK
APOSOR70061-1G APOSOR70061-5G
3-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
3-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂O
MW: 279.957 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12761608
CAS číslo: 59297-29-9
UN: 3261
ADR: 8 III