Tisk…
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
OR70055-25G OR70055-5G
APOSOR70055-25GEA 9560 CZK
APOSOR70055-25G APOSOR70055-5G
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₆H₄ClN₃S
Bod tání: 67…68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00507261
CAS číslo: 33089-15-5