3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-4-boronoanisole, 5-Borono-2-methoxyaniline
OR70046-1G
OR70046-250MG
APOSOR70046-1GEA
22920
CZK
APOSOR70046-1G
APOSOR70046-250MG
3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid 96%
3-Amino-4-methoxybenzeneboronic acid
Vzorec:
C₇H₁₀BNO₃ MW: 166,97 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03095251 CAS číslo: 879893-98-8 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)