Tisk…
2-Bromo-3-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-m-anisidine, 3-Amino-2-bromoanisole
OR70043-1G OR70043-5G
APOSOR70043-1GEA 622 CZK
APOSOR70043-1G APOSOR70043-5G
2-Bromo-3-methoxyaniline
2-Bromo-3-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈BrNO
MW: 202.049 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787450
CAS číslo: 112970-44-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III