5-Chloro-2-iodophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR70040-1G
OR70040-5G
APOSOR70040-1GEA
1490
CZK
APOSOR70040-1G
APOSOR70040-5G
5-Chloro-2-iodophenol
5-Chloro-2-iodophenol
Vzorec:
C₆H₄ClIO MW: 254.453 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09753473 CAS číslo: 136808-72-5 |