Tisk…
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR70037-1G OR70037-5G
APOSOR70037-1GEA 622 CZK
APOSOR70037-1G APOSOR70037-5G
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
4-Bromo-1,1':3',1''-terphenyl
Vzorec: C₁₈H₁₃Br
Bod varu: 208…213 °C (1 mm Hg)
Bod tání: 90…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20486761
CAS číslo: 54590-37-3