4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Amino-5-bromophenyl methyl sulphone
OR70027-1G
OR70027-250MG
OR70027-5G
APOSOR70027-1GEA
3970
CZK
APOSOR70027-1G
APOSOR70027-250MG
APOSOR70027-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)aniline
Vzorec:
C₇H₈BrNO₂S MW: 250,113 g/mol Bod tání: 130…132 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21193892 CAS číslo: 1396554-49-6 |