Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 2-[(7-chloroquinolin-4-yl)sulphanyl]ethanoate, Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)sulphanyl]acetate
OR70026-1G
OR70026-10G
OR70026-5G
APOSOR70026-1GEA
2480
CZK
APOSOR70026-1G
APOSOR70026-10G
APOSOR70026-5G
Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Ethyl [(7-chloroquinolin-4-yl)thio]acetate
Vzorec:
C₁₃H₁₂ClNO₂S Bod tání: 63…65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21602382 CAS číslo: 1071597-98-2 |