Tisk…
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-7-(methoxycarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR70025-1G OR70025-250MG
APOSOR70025-1GEA 5290 CZK
APOSOR70025-1G APOSOR70025-250MG
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Methyl 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
Vzorec: C₉H₇ClN₂O₂
MW: 210,617 g/mol
Bod tání: 147…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21602380
CAS číslo: 1396554-42-9