Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR70021-1G
OR70021-250MG
APOSOR70021-1GEA
827
CZK
APOSOR70021-1G
APOSOR70021-250MG
Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Methyl 3-bromo-4,5-diaminobenzoate
Vzorec:
C₈H₉BrN₂O₂ Bod tání: 135…137 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD18072579 CAS číslo: 1245643-11-1 |