Tisk…
2-Cyclopropylphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70019-1G OR70019-250MG
APOSOR70019-1GEA 14150 CZK
APOSOR70019-1G APOSOR70019-250MG
2-Cyclopropylphenol 98%
2-Cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134,175 g/mol
Bod varu: 79…80 °C (2 mm Hg)
Bod vzplanutí: >70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06802666
CAS číslo: 10292-60-1