Tisk…
Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-6-(methoxycarbonyl)nitrobenzene, 3-(Methoxycarbonyl)-2-nitrophenol
OR70011-5G
APOSOR70011-5GEA 5030 CZK
APOSOR70011-5G
Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Methyl 3-hydroxy-2-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇NO₅
MW: 197,145 g/mol
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09951956
CAS číslo: 89942-77-8