Tisk…

4-Cyclopropylphenol 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)cyclopropane

OR70008-250MG OR70008-1G
APOSOR70008-250MGEA 2070 CZK
APOSOR70008-250MG APOSOR70008-1G
4-Cyclopropylphenol 98%
4-Cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134,175 g/mol
Bod varu: 83…85 °C (2 mm Hg)
Bod tání: 71…73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802405
CAS číslo: 10292-61-2

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR