Tisk…
3-Cyclopropylphenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3-Hydroxyphenyl)cyclopropane
OR70007-1G OR70007-5G OR70007-250MG
APOSOR70007-1GEA 10350 CZK
APOSOR70007-1G APOSOR70007-5G APOSOR70007-250MG
3-Cyclopropylphenol 97%
3-Cyclopropylphenol
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134,175 g/mol
Bod varu: 80…82 °C (2 mm Hg)
Bod vzplanutí: >70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06802406
CAS číslo: 28857-88-7