Tisk…
7-Bromo-1,3-benzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Bromobenzo[d]oxazole
OR70006-250MG OR70006-1G OR70006-5G
APOSOR70006-250MGEA 827 CZK
APOSOR70006-250MG APOSOR70006-1G APOSOR70006-5G
7-Bromo-1,3-benzoxazole
7-Bromo-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₇H₄BrNO
MW: 198,017 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234619
CAS číslo: 885270-14-4