Tisk…
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-4-formylthiophene, 5-Bromothiophene-3-carbaldehyde, 5-Bromo-3-thenaldehyde
OR70005-1G OR70005-250MG OR70005-5G
APOSOR70005-1GEA 2610 CZK
APOSOR70005-1G APOSOR70005-250MG APOSOR70005-5G
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
5-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrOS
Bod varu: 114…116 °C (17 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09042555
CAS číslo: 18791-79-2