Tisk…
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6989-1G OR6989-250MG
APOSOR6989-1GEA 17530 CZK
APOSOR6989-1G APOSOR6989-250MG
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
2'-Sulphamoyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001764
CAS číslo: 352615-90-8