Tisk…
5-Ethylcyclohexane-1,3-dione 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6970-1G OR6970-250MG OR6970-500MG
APOSOR6970-1GEA 7870 CZK
APOSOR6970-1G APOSOR6970-250MG APOSOR6970-500MG
5-Ethylcyclohexane-1,3-dione 98%
5-Ethylcyclohexane-1,3-dione
Vzorec: C₈H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129457
CAS číslo: 862168-16-9