4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6961-1G
OR6961-250MG
OR6961-5G
APOSOR6961-1GEA
7510
CZK
APOSOR6961-1G
APOSOR6961-250MG
APOSOR6961-5G
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
4-Methyl-1,3-oxazole-5-carbonitrile
Vzorec:
C₅H₄N₂O Bod varu: 162 °C (763 mm Hg) Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01111976 CAS číslo: 1003-52-7 EINECS: 213-709-7 UN: 1993 ADR: 3,III |