Tisk…
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Piperidone propylene ketal
OR6947-25G OR6947-5G OR6947-1G
APOSOR6947-25GEA 12340 CZK
APOSOR6947-25G APOSOR6947-5G APOSOR6947-1G
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane, technická kvalita
1,5-Dioxa-9-azaspiro[5.5]undecane
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Bod varu: 65…67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040749
CAS číslo: 180-94-9