Tisk…
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6928-5G OR6928-1G OR6928-25G
APOSOR6928-5GEA 1950 CZK
APOSOR6928-5G APOSOR6928-1G APOSOR6928-25G
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate 98%
Ethyl 1-benzylpiperidine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₁NO₂
MW: 247,333 g/mol
Bod varu: 125…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191221
CAS číslo: 72551-53-2