Tisk…
1-[3-(Diallylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6918-25G OR6918-2G OR6918-5G
APOSOR6918-25GEA 13590 CZK
APOSOR6918-25G APOSOR6918-2G APOSOR6918-5G
1-[3-(Diallylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Diallylamino)prop-1-yl]piperazine
Vzorec: C₁₃H₂₅N₃
Bod varu: 85…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075180
CAS číslo: 827614-52-8