Tisk…
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N,N-Dipropyl-3-(piperazin-1-yl)propylamine, N,N-Dipropyl-N-[3-(piperazin-1-yl)prop-1-yl]amine
OR6917-1G OR6917-250MG
APOSOR6917-1GEA 2200 CZK
APOSOR6917-1G APOSOR6917-250MG
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Dipropylamino)prop-1-yl]piperazine
Vzorec: C₁₃H₂₉N₃
Bod varu: 95…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075183
CAS číslo: 827614-51-7