Tisk…
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6915-2G OR6915-5G
APOSOR6915-2GEA 3540 CZK
APOSOR6915-2G APOSOR6915-5G
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine 98%
4-[3-(Piperazin-1-yl)prop-1-yl]morpholine
Vzorec: C₁₁H₂₃N₃O
Bod varu: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075238
CAS číslo: 436852-18-5