Tisk…
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6911-1G OR6911-500MG OR6911-5G
APOSOR6911-1GEA 3150 CZK
APOSOR6911-1G APOSOR6911-500MG APOSOR6911-5G
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine 97%
1-(2-Diallylaminoethyl)piperazine
Vzorec: C₁₂H₂₃N₃
Bod varu: 76…78 °C (0,5 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191216
CAS číslo: 199475-35-9
UN: 2735
ADR: 8,III