Tisk…
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6892-10G OR6892-2G OR6892-5G
APOSOR6892-10GEA 14520 CZK
APOSOR6892-10G APOSOR6892-2G APOSOR6892-5G
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 98%
1-[3-(Piperidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine
Vzorec: C₁₂H₂₅N₃
Bod varu: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320896
CAS číslo: 111594-93-5