Tisk…
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6891-1G OR6891-500MG
APOSOR6891-1GEA 3740 CZK
APOSOR6891-1G APOSOR6891-500MG
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine 97%
1-[3-(Pyrrolidin-1-yl)prop-1-yl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₂₃N₃
MW: 197,32 g/mol
Bod varu: 106…108 °C (0,2 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320895
CAS číslo: 224309-80-2
UN: 2735
ADR: 8,III