Tisk…
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bis(4-chlorophenyl)methyl)piperazine, 1-[Bis(4-chlorophenyl)methyl]piperazine
OR6874-1G OR6874-5G OR6874-250MG
APOSOR6874-1GEA 1240 CZK
APOSOR6874-1G APOSOR6874-5G APOSOR6874-250MG
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine 98%
1-(4,4'-Dichlorobenzhydryl)piperazine
Vzorec: C₁₇H₁₈Cl₂N₂
MW: 321,244 g/mol
Bod tání: 107…109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191212
CAS číslo: 27469-61-0
UN: 1759
ADR: 8,III